4-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC201316-100MG PC201316-250MG
APOSPC201316-100MGEA 81.5 EUR
APOSPC201316-100MG APOSPC201316-250MG
4-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine 97%
4-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine
Formula: C₆H₄BrF₂NO
MW: 224,003 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14584703
Núm. CAS: 832735-56-5