(R)-1-(4-Bromophenyl)-2,2,2-trifluoroethanamine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201319-250MG PC201319-1G PC201319-5G
APOSPC201319-250MGEA 70.1 EUR
APOSPC201319-250MG APOSPC201319-1G APOSPC201319-5G
(R)-1-(4-Bromophenyl)-2,2,2-trifluoroethanamine 95+%
(R)-1-(4-Bromophenyl)-2,2,2-trifluoroethanamine
Formula: C₈H₇BrF₃N
MW: 254.047 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07374594
Núm. CAS: 843608-53-7