Methyl 2,6-difluoro-4-methoxybenzoate 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201322-10G PC201322-1G PC201322-5G
APOSPC201322-10GEA 748 EUR
APOSPC201322-10G APOSPC201322-1G APOSPC201322-5G
Methyl 2,6-difluoro-4-methoxybenzoate 95+%
Methyl 2,6-difluoro-4-methoxybenzoate
Formula: C₉H₈F₂O₃
MW: 202,155 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10566175
Núm. CAS: 84937-82-6