7-Fluoro-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201326-250MG PC201326-1G
APOSPC201326-250MGEA 30.7 EUR
APOSPC201326-250MG APOSPC201326-1G
7-Fluoro-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
7-Fluoro-1H-indole-3-carboxylic acid
Formula: C₉H₆FNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09954940
Núm. CAS: 858515-66-9