4-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)oxazol-2-amine 96%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201327-100MG
PC201327-250MG
APOSPC201327-100MGEA
97.3
EUR
APOSPC201327-100MG
APOSPC201327-250MG
4-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)oxazol-2-amine 96%
4-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)oxazol-2-amine
Formula:
C₁₀H₇F₃N₂O MW: 228,171 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD14706776 Núm. CAS: 859721-53-2 |