(S)-1-(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)ethanamine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201337-100MG PC201337-1G PC201337-250MG
APOSPC201337-100MGEA 224 EUR
APOSPC201337-100MG APOSPC201337-1G APOSPC201337-250MG
(S)-1-(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)ethanamine 95+%
(S)-1-(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)ethanamine
Formula: C₉H₁₂FNO·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06761862
Núm. CAS: 870849-66-4