(5-Fluoro-2-methoxypyridin-3-yl)methanol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201339-100MG PC201339-250MG PC201339-1G
APOSPC201339-100MGEA 88.7 EUR
APOSPC201339-100MG APOSPC201339-250MG APOSPC201339-1G
(5-Fluoro-2-methoxypyridin-3-yl)methanol 98%
(5-Fluoro-2-methoxypyridin-3-yl)methanol
Formula: C₇H₈FNO₂
MW: 157,142 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04972415
Núm. CAS: 874822-98-7