5-Fluoro-6-methoxynicotinaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201349-250MG PC201349-1G
APOSPC201349-250MGEA 135 EUR
APOSPC201349-250MG APOSPC201349-1G
5-Fluoro-6-methoxynicotinaldehyde 98%
5-Fluoro-6-methoxynicotinaldehyde
Formula: C₇H₆FNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04112587
Núm. CAS: 884494-73-9