2-Chloro-6-(trifluoromethyl)thiazolo[4,5-b]pyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201354-100MG PC201354-250MG PC201354-1G
APOSPC201354-100MGEA 104 EUR
APOSPC201354-100MG APOSPC201354-250MG APOSPC201354-1G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)thiazolo[4,5-b]pyridine 98%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)thiazolo[4,5-b]pyridine
Formula: C₇H₂ClF₃N₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13193434
Núm. CAS: 884860-62-2