6-Fluoro-1H-indol-4-amine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201356-100MG PC201356-250MG PC201356-1G
APOSPC201356-100MGEA 144 EUR
APOSPC201356-100MG APOSPC201356-250MG APOSPC201356-1G
6-Fluoro-1H-indol-4-amine 97%
6-Fluoro-1H-indol-4-amine
Formula: C₈H₇FN₂
MW: 150,153 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07357294
Núm. CAS: 885518-25-2