5-Fluoro-2-methylisonicotinic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201357-100MG PC201357-250MG PC201357-1G
APOSPC201357-100MGEA 64.2 EUR
APOSPC201357-100MG APOSPC201357-250MG APOSPC201357-1G
5-Fluoro-2-methylisonicotinic acid 97%
5-Fluoro-2-methylisonicotinic acid
Formula: C₇H₆FNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18256823
Núm. CAS: 885588-17-0