4-Fluoro-6-iodo-1H-indazole 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201360-100MG PC201360-250MG PC201360-1G
APOSPC201360-100MGEA 29.3 EUR
APOSPC201360-100MG APOSPC201360-250MG APOSPC201360-1G
4-Fluoro-6-iodo-1H-indazole 95+%
4-Fluoro-6-iodo-1H-indazole
Formula: C₇H₄FIN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07781847
Núm. CAS: 887568-03-8