5-Fluoro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201361-100MG PC201361-250MG PC201361-1G
APOSPC201361-100MGEA 99.2 EUR
APOSPC201361-100MG APOSPC201361-250MG APOSPC201361-1G
5-Fluoro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 98%
5-Fluoro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
Formula: C₇H₅FN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08062552
Núm. CAS: 887570-96-9