3,4-Difluoro-5-hydroxybenzaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201362-1G
PC201362-5G
APOSPC201362-1GEA
69.6
EUR
APOSPC201362-1G
APOSPC201362-5G
3,4-Difluoro-5-hydroxybenzaldehyde 97%
3,4-Difluoro-5-hydroxybenzaldehyde
Formula:
C₇H₄F₂O₂ MW: 158,102 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04972451 Núm. CAS: 887584-91-0 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...