8-(Trifluoromethyl)chroman-4-one 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201364-100MG PC201364-250MG PC201364-1G
APOSPC201364-100MGEA 125 EUR
APOSPC201364-100MG APOSPC201364-250MG APOSPC201364-1G
8-(Trifluoromethyl)chroman-4-one 95+%
8-(Trifluoromethyl)chroman-4-one
Formula: C₁₀H₇F₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11506686
Núm. CAS: 890839-66-4