6-Bromo-5-fluoroindolin-2-one 96%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201365-100MG
PC201365-250MG
PC201365-1G
APOSPC201365-100MGEA
111
EUR
APOSPC201365-100MG
APOSPC201365-250MG
APOSPC201365-1G
6-Bromo-5-fluoroindolin-2-one 96%
6-Bromo-5-fluoroindolin-2-one
Formula:
C₈H₅BrFNO Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD16250437 Núm. CAS: 893620-44-5 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...