6-(Difluoromethyl)pyridin-3-amine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201370-250MG PC201370-1G
APOSPC201370-250MGEA 683 EUR
APOSPC201370-250MG APOSPC201370-1G
6-(Difluoromethyl)pyridin-3-amine 97%
6-(Difluoromethyl)pyridin-3-amine
Formula: C₆H₆F₂N₂
MW: 144,122 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18384489
Núm. CAS: 913090-41-2