3-(5-Fluoropyridin-2-yl)acrylic acid hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201375-100MG
PC201375-250MG
PC201375-1G
APOSPC201375-100MGEA
62.5
EUR
APOSPC201375-100MG
APOSPC201375-250MG
APOSPC201375-1G
3-(5-Fluoropyridin-2-yl)acrylic acid hydrochloride 97%
3-(5-Fluoropyridin-2-yl)acrylic acid hydrochloride
Formula:
C₈H₆FNO₂·ClH Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD23135525 Núm. CAS: 917760-91-9 |