3-(5-Fluoropyridin-2-yl)acrylic acid hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201375-100MG PC201375-250MG PC201375-1G
APOSPC201375-100MGEA 62.5 EUR
APOSPC201375-100MG APOSPC201375-250MG APOSPC201375-1G
3-(5-Fluoropyridin-2-yl)acrylic acid hydrochloride 97%
3-(5-Fluoropyridin-2-yl)acrylic acid hydrochloride
Formula: C₈H₆FNO₂·ClH
MW: 203,598 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23135525
Núm. CAS: 917760-91-9