2-Chloro-4-fluoronicotinic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201376-1G
PC201376-5G
APOSPC201376-1GEA
85.7
EUR
APOSPC201376-1G
APOSPC201376-5G
2-Chloro-4-fluoronicotinic acid 97%
2-Chloro-4-fluoronicotinic acid
Formula:
C₆H₃ClFNO₂ |
Número MDL:
MFCD11040264 Núm. CAS: 929022-76-4 |