3-Ethynyl-2-fluoropyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201379-100MG PC201379-250MG
APOSPC201379-100MGEA 91.5 EUR
APOSPC201379-100MG APOSPC201379-250MG
3-Ethynyl-2-fluoropyridine 95%
3-Ethynyl-2-fluoropyridine
Formula: C₇H₄FN
Número MDL: MFCD13175283
Núm. CAS: 933768-06-0