5-Bromo-4-fluoropyridin-2-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC201380-5G
APOSPC201380-5GEA 105 EUR
APOSPC201380-5G
5-Bromo-4-fluoropyridin-2-amine 95%
5-Bromo-4-fluoropyridin-2-amine
Formula: C₅H₄BrFN₂
MW: 191,001 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16658678
Núm. CAS: 944401-69-8