3,6-Difluoropyridin-2-amine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201381-100MG PC201381-250MG PC201381-1G
APOSPC201381-100MGEA 142 EUR
APOSPC201381-100MG APOSPC201381-250MG APOSPC201381-1G
3,6-Difluoropyridin-2-amine 95+%
3,6-Difluoropyridin-2-amine
Formula: C₅H₄F₂N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13175493
Núm. CAS: 944799-22-8