7-Amino-5-fluoroindolin-2-one 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201382-250MG
APOSPC201382-250MGEA 42.2 EUR
APOSPC201382-250MG
7-Amino-5-fluoroindolin-2-one 95+%
7-Amino-5-fluoroindolin-2-one
Formula: C₈H₇FN₂O
MW: 166,152 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13193359
Núm. CAS: 945381-62-4