Methyl 4-amino-2,5-difluorobenzoate 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC201384-1G PC201384-25G PC201384-5G
APOSPC201384-1GEA 24.8 EUR
APOSPC201384-1G APOSPC201384-25G APOSPC201384-5G
Methyl 4-amino-2,5-difluorobenzoate 96%
Methyl 4-amino-2,5-difluorobenzoate
Formula: C₈H₇F₂NO₂
MW: 187,143 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20725922
Núm. CAS: 952285-52-8