5,6-Difluoroindoline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201385-100MG PC201385-250MG PC201385-1G
APOSPC201385-100MGEA 58 EUR
APOSPC201385-100MG APOSPC201385-250MG APOSPC201385-1G
5,6-Difluoroindoline 97%
5,6-Difluoroindoline
Formula: C₈H₇F₂N
MW: 155,145 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01075221
Núm. CAS: 954255-04-0