5-Fluorobenzo[d]isoxazol-3(2H)-one 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC201389-250MG PC201389-1G
APOSPC201389-250MGEA 522 EUR
APOSPC201389-250MG APOSPC201389-1G
5-Fluorobenzo[d]isoxazol-3(2H)-one 97%
5-Fluorobenzo[d]isoxazol-3(2H)-one
Formula: C₇H₄FNO₂
MW: 153,111 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11846402
Núm. CAS: 99822-23-8