6-Fluorobenzo[d]isoxazol-3(2H)-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201390-250MG
PC201390-1G
APOSPC201390-250MGEA
144
EUR
APOSPC201390-250MG
APOSPC201390-1G
6-Fluorobenzo[d]isoxazol-3(2H)-one 95%
6-Fluorobenzo[d]isoxazol-3(2H)-one
Formula:
C₇H₄FNO₂ MW: 153,111 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD13180537 Núm. CAS: 99822-24-9 |