Amino(4-fluorophenyl)acetonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: α-Cyano-4-fluorobenzylamine
PC2032-25G
APOSPC2032-25GEA 0 EUR
APOSPC2032-25G
Amino(4-fluorophenyl)acetonitrile 97%
Amino(4-fluorophenyl)acetonitrile
Formula: C₈H₇FN₂
MW: 150,153 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236207
Núm. CAS: 56464-70-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III