2-[4-(Bromomethyl)phenyl]-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: α,α-Bis(trifluoromethyl)-4-(bromomethyl)benzyl alcohol, 4-(1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-hydroxyprop-2-yl)]benzyl bromide
PC2049-1G PC2049-25G PC2049-5G
APOSPC2049-1GEA 29 EUR
APOSPC2049-1G APOSPC2049-25G APOSPC2049-5G
2-[4-(Bromomethyl)phenyl]-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
2-[4-(Bromomethyl)phenyl]-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
Formula: C₁₀H₇BrF₆O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09998077
Núm. CAS: 202134-57-4
UN: 1760
ADR: 8,III