Ammonium 2-aminohexafluoroisopropoxide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC2053-25G PC2053-5G
APOSPC2053-25GEA 306 EUR
APOSPC2053-25G APOSPC2053-5G
Ammonium 2-aminohexafluoroisopropoxide 97%
Ammonium 2-aminohexafluoroisopropoxide
Formula: C₃H₃F₆NO·H₃N
Pto. de fusión: 89…91 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07784295
Núm. CAS: 1274903-33-1