4,4,4-Trifluorobut-1-ene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC2062-5G PC2062-25G
APOSPC2062-5GEA 719 EUR
APOSPC2062-5G APOSPC2062-25G
4,4,4-Trifluorobut-1-ene 97%
4,4,4-Trifluorobut-1-ene
Formula: C₄H₅F₃
Pto. Ebullición: 11 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02262195
Núm. CAS: 1524-26-1
UN: 3161
ADR: 2.1,