(Z)-1,1,1,3-Tetrafluorobut-2-ene
Proveedor: Apollo Scientific
PC2071-25G PC2071-5G
APOSPC2071-25GEA 893 EUR
APOSPC2071-25G APOSPC2071-5G
(Z)-1,1,1,3-Tetrafluorobut-2-ene
(Z)-1,1,1,3-Tetrafluorobut-2-ene
Formula: C₄H₄F₄
MW: 128,068 g/mol
Pto. Ebullición: 48…50 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07784203
Núm. CAS: 791616-88-1