Chromium(III) trifluoroacetate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2078E-5G PC2078E-1G
APOSPC2078E-5GEA 0 EUR
APOSPC2078E-5G APOSPC2078E-1G
Chromium(III) trifluoroacetate 97%
Chromium(III) trifluoroacetate
Formula: Cr(CF₃CO₂)₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00069078
Núm. CAS: 16712-29-1