(4-Chlorophenyl)trifluoroboranuide tetrabutylazanium
Proveedor: Apollo Scientific
PC210020-1G PC210020-5G
APOSPC210020-1GEA 102 EUR
APOSPC210020-1G APOSPC210020-5G
(4-Chlorophenyl)trifluoroboranuide tetrabutylazanium
(4-Chlorophenyl)trifluoroboranuide tetrabutylazanium
Formula: C₆H₄BClF₃·N(C₄H₉)₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28101517
Núm. CAS: 411206-79-6