Tetrabutylazanium trifluoro(4-fluorophenyl)boranuide
Proveedor: Apollo Scientific
PC210021-1G PC210021-5G
APOSPC210021-1GEA 102 EUR
APOSPC210021-1G APOSPC210021-5G
Tetrabutylazanium trifluoro(4-fluorophenyl)boranuide
Tetrabutylazanium trifluoro(4-fluorophenyl)boranuide
Formula: C₆H₄BF₄·N(C₄H₉)₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28101518
Núm. CAS: 1291068-40-0