(3-Chlorophenyl)trifluoroboranuide tetrabutylazanium
Proveedor: Apollo Scientific
PC210026-1G PC210026-5G
APOSPC210026-1GEA 102 EUR
APOSPC210026-1G APOSPC210026-5G
(3-Chlorophenyl)trifluoroboranuide tetrabutylazanium
(3-Chlorophenyl)trifluoroboranuide tetrabutylazanium
Formula: C₆H₄BClF₃·N(C₄H₉)₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28101523
Núm. CAS: 411206-87-6