4-Amino-3-bromo-2,5-difluorobenzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
PC210030-1G PC210030-500MG
APOSPC210030-1GEA 1070 EUR
APOSPC210030-1G APOSPC210030-500MG
4-Amino-3-bromo-2,5-difluorobenzonitrile
4-Amino-3-bromo-2,5-difluorobenzonitrile
Formula: C₇H₃BrF₂N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16658642
Núm. CAS: 112279-62-6