N-Methyl-N'-[1-(2,4,6-trifluoro-phenyl)-methylidene]-hydrazine
Proveedor: Apollo Scientific
PC210038-500MG
APOSPC210038-500MGEA 214 EUR
APOSPC210038-500MG
N-Methyl-N'-[1-(2,4,6-trifluoro-phenyl)-methylidene]-hydrazine
N-Methyl-N'-[1-(2,4,6-trifluoro-phenyl)-methylidene]-hydrazine
Formula: C₈H₇F₃N₂
MW: 188,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27942767
Núm. CAS: 1264837-70-8