Methyl 3-bromo-2,4-difluorobenzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC210039-500MG PC210039-1G PC210039-250MG
APOSPC210039-500MGEA 770 EUR
APOSPC210039-500MG APOSPC210039-1G APOSPC210039-250MG
Methyl 3-bromo-2,4-difluorobenzoate 95%
Methyl 3-bromo-2,4-difluorobenzoate
Formula: C₈H₅BrF₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09261258
Núm. CAS: 935534-49-9