5-Fluoro-6-methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Proveedor: Apollo Scientific
PC210040-1G PC210040-500MG
APOSPC210040-1GEA 538 EUR
APOSPC210040-1G APOSPC210040-500MG
5-Fluoro-6-methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
5-Fluoro-6-methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Formula: C₁₀H₉FO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09261202
Núm. CAS: 83802-71-5