1,1,1-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)pentan-2-ol
Proveedor: Apollo Scientific
PC210043-1G PC210043-500MG
APOSPC210043-1GEA 582 EUR
APOSPC210043-1G APOSPC210043-500MG
1,1,1-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)pentan-2-ol
1,1,1-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)pentan-2-ol
Formula: C₆H₈F₆O
MW: 210,118 g/mol
Pto. Ebullición: 97 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28016154
Núm. CAS: 10315-75-0