4-Bromo-1-(4-fluorophenyl)butan-1-one
Proveedor: Apollo Scientific
PC210044-1G PC210044-500MG
APOSPC210044-1GEA 894 EUR
APOSPC210044-1G APOSPC210044-500MG
4-Bromo-1-(4-fluorophenyl)butan-1-one
4-Bromo-1-(4-fluorophenyl)butan-1-one
Formula: C₁₀H₁₀BrFO
MW: 245,088 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16323231
Núm. CAS: 40132-01-2