4-Bromo-2,5-difluorobenzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC210045-1G PC210045-5G PC210045-25G
APOSPC210045-1GEA 21.9 EUR
APOSPC210045-1G APOSPC210045-5G APOSPC210045-25G
4-Bromo-2,5-difluorobenzaldehyde
4-Bromo-2,5-difluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₃BrF₂O
MW: 220,999 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11847047
Núm. CAS: 357405-75-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III