2-Amino-1-[4-(2-fluorophenyl)piperazin-1-yl]ethan-1-one hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
PC210051-1G
APOSPC210051-1GEA 780 EUR
APOSPC210051-1G
2-Amino-1-[4-(2-fluorophenyl)piperazin-1-yl]ethan-1-one hydrochloride
2-Amino-1-[4-(2-fluorophenyl)piperazin-1-yl]ethan-1-one hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₆FN₃O·ClH
MW: 273,734 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28041366
Núm. CAS: 1605772-63-1