1-(5-Fluoro-1H-indol-2-yl)ethan-1-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC210055-1G PC210055-500MG
APOSPC210055-1GEA 0 EUR
APOSPC210055-1G APOSPC210055-500MG
1-(5-Fluoro-1H-indol-2-yl)ethan-1-one
1-(5-Fluoro-1H-indol-2-yl)ethan-1-one
Formula: C₁₀H₈FNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21188560
Núm. CAS: 1219930-11-6