4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Proveedor: Apollo Scientific
PC210074-1G PC210074-500MG
APOSPC210074-1GEA 890 EUR
APOSPC210074-1G APOSPC210074-500MG
4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Formula: C₁₀H₈ClF₃N₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28347881
Núm. CAS: 1644602-69-6