N-(2H-1,3-Benzodioxol-5-yl)-2,2,2-trifluoroacetamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC210075-1G PC210075-500MG
APOSPC210075-1GEA 297 EUR
APOSPC210075-1G APOSPC210075-500MG
N-(2H-1,3-Benzodioxol-5-yl)-2,2,2-trifluoroacetamide
N-(2H-1,3-Benzodioxol-5-yl)-2,2,2-trifluoroacetamide
Formula: C₉H₆F₃NO₃
MW: 233,144 g/mol
Pto. de fusión: 117…119 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00455931
Núm. CAS: 85575-56-0