1-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]methyl}-1H-pyrazol-4-amine
Proveedor: Apollo Scientific
PC210076-1G PC210076-500MG
APOSPC210076-1GEA 890 EUR
APOSPC210076-1G APOSPC210076-500MG
1-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]methyl}-1H-pyrazol-4-amine
1-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]methyl}-1H-pyrazol-4-amine
Formula: C₁₀H₈ClF₃N₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28347882
Núm. CAS: 1644602-68-5