(4-Chlorophenyl)methyl 2,3-dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
PC210078-1G PC210078-500MG
APOSPC210078-1GEA 890 EUR
APOSPC210078-1G APOSPC210078-500MG
(4-Chlorophenyl)methyl 2,3-dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylate
(4-Chlorophenyl)methyl 2,3-dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylate
Formula: C₁₄H₇Cl₃F₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28369722
Núm. CAS: 1656294-84-6